Learn More
Acétate de zinc dihydraté, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 % (KT), Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120907 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15697570
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 96459250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5970-45-6
Formule moléculaire C4H10O6Zn
Poids moléculaire (g/mol) 219.498
Numéro MDL MFCD00066961
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
CID PubChem 2724192
Nom IUPAC zinc ; diacétate ; dihydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Specifica
Nom chimique ou matériau Zinc acetate dihydrate
Point de fusion 100°C
Couleur Gris
pH 6 to 8 (at 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 250 g
Formule linéaire Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Numéro UN UN3077
Beilstein 3732513
Informations sur la solubilité In water 311g/L at 20°C
Poids de la formule 219.51g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (KT)
Odeur Vinegar like
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.750g/cm3 at 20°C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato