Learn More
Bromure de zinc, 98+ %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10246450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10246450
Marque: Thermo Scientific Acros 202105000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7699-45-8
Formule moléculaire Br2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 225.19
Clé InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
CID PubChem 10421208
Nom IUPAC dibromure de zinc
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 697.0°C
Nom chimique ou matériau Zinc bromide
Point de fusion 394.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire ZnBr2
Fieser 02,463; 05,762; 08,535; 09,520; 10,461; 11,600; 13,349; 15,368; 16,389
Merck Index 15,10328
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4470g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether, solutions of alkali hydroxides, 1g/0.5mL 90% alcohol
Poids de la formule 225.19
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.22
Densité 4.2200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.