Learn More
Carbonate de zinc, 97 %, Zn > 58,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11422008
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11422008
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14590.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5263-02-5 | C2H6O12Zn5 | 548.96 g/mol
Zinc carbonate basic is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de zinc de base est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et dans la recherche chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5263-02-5
Formule moléculaire C2H6O12Zn5
Poids moléculaire (g/mol) 548.96
Numéro MDL MFCD00011519
Clé InChI UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Synonyme Zinc subcarbonate; Zinc carbonate hydroxide
Nom IUPAC pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc carbonate basic
Quantité 1000 g
Notes de pourcentage du dosage Zn > 58,0 %
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 548.97
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc carbonate, basic
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Di[carbonato(2-)]hexahydroxypentazinc