Learn More
Carbonate de zinc, MP Biomedicals
Code produit. 11447591 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11447591
Marque: MP Biomedicals 0210473780
Identifiants chimiques
CAS 3486-35-9
Formule moléculaire CO3Zn
Poids moléculaire (g/mol) 125.388
Clé InChI FMRLDPWIRHBCCC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc carbonate, zincspar, carbonic acid, zinc salt 1:1, zinc monocarbonate, natural smithsonite, zinc carbonate 1:1, unii-k8290ptq4f, hydrozincite?, zinc carbonic acid, zinc 2+ ion carbonate
CID PubChem 19005
Nom IUPAC zinc;carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Carbonate
Quantité 100 g
Poids de la formule 125.4