Learn More
Chlorure de zinc, solution 0,7 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3586518 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10316143
Marque: Thermo Scientific Acros 389451000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 66.0°C
Nom chimique ou matériau Zinc chloride
CAS 7646-85-7, 109-99-9
Couleur Rouge
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule moléculaire Cl2Zn
Formule linéaire ZnCl2
Numéro MDL MFCD00011295
Point d’éclair −22°C
Merck Index 15, 10331
Synonyme zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Clé InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Zn]Cl
Nom IUPAC dichlorozinc
Poids moléculaire (g/mol) 136.3
CID PubChem 5727
ChEBI CHEBI:49976
Poids de la formule 136.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.65 to 0.8M (argentometry)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.98
Densité 0.9800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc chloride, 0.7M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.