missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de zinc, solution aqueuse 25 mM, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 15484579
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15484579

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62160.AD

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.28 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7646-85-7
Formule moléculaire Cl2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 136.28
Numéro MDL MFCD00011295
Clé InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CID PubChem 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nom IUPAC dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl

Spécification

Nom chimique ou matériau Zinc chloride
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Formule linéaire ZnCl2
Poids de la formule 136.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25mM aq. soln.

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis