Learn More
Formate de zinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15483257
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15483257
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24210.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 557-41-5 | C2H2O4Zn | 155.414 g/mol
Zinc formate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formate de zinc est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (52 g/l à 20°C).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-41-5
Formule moléculaire C2H2O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 155.414
Numéro MDL MFCD00050836
Clé InChI XOBMCBQSUCOAOC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc formate, zinc diformate, formic acid, zinc salt, caswell no. 915, unii-zz67g2ct75, formic acid, zinc salt 2:1, epa pesticide chemical code 087802, 64-18-6 parent, bis-formyloxy zinc, zinc 2+ diformate
CID PubChem 11195
Nom IUPAC Zinc;diformate
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc formate
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in water (52g/L at 20°C).
Poids de la formule 155.4
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc formate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc formate