Learn More
Iodure de zinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15421007
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 15421007
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011661.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10139-47-6
Zinc iodide is often used as an x-ray opaque penetrant in industrial radiography to improve the contrast between the damage and intact composite.n conjunction with osmium tetroxide ZnI2 is used as a stain in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10139-47-6
Numéro MDL MFCD00011299
Spécification
Point d’ébullition 625°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Zinc iodide
Point de fusion 446°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Formule linéaire ZnI2
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,10140
Informations sur la solubilité Freely soluble in water, glycerol, alcohol, ether
Poids de la formule 319.18
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.74 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc iodide