Learn More
Iodure de zinc, 99,999 %, (traces de métal), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10346591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10346591 5 g Flacon en verre 5g
10378010 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10346591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212760050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10139-47-6
Formule moléculaire I2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 319.19
Numéro MDL MFCD00011299
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc iodide
Point de fusion 446°C
Note relative au nom 99.999%
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Merck Index 15, 10339
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 319.19
Pourcentage de pureté 100.00%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.74
Densité 4.7400g/mL