Learn More
Iodure de zinc, ultra sec, 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398587 5 g 5g
11388587 25 g 25g
11308597 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035727.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10139-47-6 | ZnI2
Zinc iodide is used as an x-ray opaque penetrant in industrial radiography to enhance the contrast. It is used as electrode compartments and as a stain in electron microscopy in association with osmium tetroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10139-47-6
Formule moléculaire ZnI2
Numéro MDL MFCD00011299
Spécification
Point d’ébullition 625°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Zinc Iodide
Point de fusion 446°C
Note relative au nom Ampouled under argon
Forme physique Granulaire
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%, metal basis
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 319.18
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.74
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide