Learn More
Zinc, solution étalon à base d’huile, Specpure™, Zn1000 μg/g, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc Oil based standard solution |
Note relative au nom | Zn 1000μg/g |
Quantité | 50 g |
Numéro MDL | MFCD00011291 |
Qualité | Specpure™ |
Forme physique | Liquide |