Learn More
Oxyde de zinc, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10726501 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10726501
Marque: Fisher Chemical Z/1350/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1314-13-2
Formule moléculaire OZn
Poids moléculaire (g/mol) 81.38
Numéro MDL MFCD00011300
Clé InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CID PubChem 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nom IUPAC oxozinc
SMILES O=[Zn]
Spécification
Point de fusion 1975°C
Couleur Blanc
pH 7
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 81.38g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc oxyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.