Learn More
Oxyde de zinc, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Point de fusion | 1975°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 81.38g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Zinc oxyde
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering