Learn More
Phosphure de zinc, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7076347
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
Code produit. 11353817
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035664.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
Applications utiles dans les cellules photovoltaïques. Il est également utilisé comme produit chimique de laboratoire.
Zinc phosphide has useful applications in photovoltaic cells. It is also employed as a laboratory chemical. It plays an important role in medicine and pharmaceuticals. It acts as a fumigant in grain storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-84-7
Formule moléculaire P2Zn3
Numéro MDL MFCD00049631
Spécification
Point d’ébullition 1100°C
Nom chimique ou matériau Zinc phosphide
Point de fusion 420°C
Forme physique Poudre agglomérée, 3 mm et inférieur
Quantité 0.5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water and ethanol. Soluble in benzene.
Poids de la formule 258.1
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.55