Learn More
Étalon de zinc pour ICP/MS, 2 % de HNO3, SPEX CertiPrep™
Code produit. 15246026 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
Code produit. Quantité unitSize
15246026 125 mL 125mL
1 options
Code produit. 15246026
Marque: SPEX Certiprep CLZN21BY
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Zn1 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Standard
Note relative au nom ICP/MS
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 2.0, 0.0, 98.0
Forme physique Liquide
Formule moléculaire Zn
Numéro MDL MFCD00011291
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Type ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Zn]
Nom IUPAC zinc
Solvent or Matrix 2% HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
CID PubChem 23994
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:30185
Qualité Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1 µg/mL Zinc
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire