Learn More
Stéarate de zinc, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-212524 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
20 kg
Conditionnement:
1kg
20kg
5kg
Code produit. 10018511
Marque: Thermo Scientific Acros 263780010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 557-05-1 | C36H70O4Zn | 632.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-05-1
Numéro MDL MFCD00013031
Clé InChI XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
CID PubChem 11178
Nom IUPAC Zinc;octadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc stearate
Point de fusion 118.0°C to 128.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C36H70O4Zn
Formule linéaire [CH3(CH2)16CO2]2Zn
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 10358
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,,soluble in benzene,xylene,fats,oils
Poids moléculaire (g/mol) 632.34
Poids de la formule 632.34
Pourcentage de pureté 12.5 to 14.0% (ZnO)
Forme physique Poudre