Learn More
Sulfate de zinc heptahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10267163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10267163
Marque: Thermo Scientific Acros 205980050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-20-0
Formule moléculaire H14O11SZn
Poids moléculaire (g/mol) 287.54
Numéro MDL MFCD00149894
Clé InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
CID PubChem 62640
ChEBI CHEBI:32312
Nom IUPAC Sulfate de zinc heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc sulfate heptahydrate
Point de fusion 100.0°C
Couleur Blanc
pH 4.4 to 6 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Complexometry)
Formule linéaire ZnSO4·7H2O
Merck Index 15, 10359
Informations sur la solubilité Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol,insoluble in alcohol
Poids de la formule 287.53
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique