Learn More
Sulfate de zinc hexahydraté, 99 %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc sulfate heptahydrate |
| Point de fusion | 100.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4.4 to 6.0 (5% soln. at 25°C) |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 10 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 103% (Complexometry) |
| Formule linéaire | ZnSO4·7H2O |
| Merck Index | 15, 10359 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol |
| Afficher plus |