Learn More
Sulfate de zinc Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc Sulphate solution |
| Conditionnement | Flacon |
| Concentration | 0.1 M |
| Quantité | 1000 mL |
| Qualité | Eu. Ph. Référence |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Zinc Sulphate 0.1M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3008600
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .