Learn More
Fluorure de zirconium(IV), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358288
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11358288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039489.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
It is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications, e.g. metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-64-4
Numéro MDL MFCD00011307
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) fluoride
Point de fusion 600°C (sublimation)
Couleur Blanc
Forme physique Pièces (haute densité, à pression frittée)
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire ZrF4
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,10175
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 99.9%
Indice de réfraction 1.59
Sensibilité Moisture Sensitive
Densité 4.43g/mL