Learn More
Oxyde de zirconium(IV), oxyde de calcium stabilisé, 99,4 % (pureté du métal, à l’exclusion du Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348418
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 11348418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040452.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le zirconium est principalement utilisé dans la production de céramique. Le dioxyde de zirconium est également utilisé comme électrolyte solide dans les dispositifs électrochromiques, comme revêtement protecteur sur les particules de pigments de dioxyde de titane et comme matériau réfractaire dans l’isolation, les abrasifs et les émaux.
The main use of zirconia is in the production of ceramics. Zirconium dioxide is also used as the solid electrolyte in electrochromic devices As protective coating on particles of titanium dioxide pigments, as a refractory material, in insulation, abrasives and enamels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Point d’ébullition ≈5000°C
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) oxide
Point de fusion ∽2700°C
Forme physique Poudre de maille -100
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. soluble in HF,and hot Sulphuric acid.
Poids de la formule 123.22
Pourcentage de pureté 99.4%