missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZKSCAN4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13446037
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13446037 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13446037 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531512

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, Jurkat, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

ZKSCAN4 may be involved in the transcriptional activation of MDM2 and EP300 genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZKSCAN4
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression ZKSCAN4
Numéro d’ordre du gène Q969J2
Alias de gène AI841875; Gm11272; OTTMUSG00000000421; P1P373C6; P373c6.1; p373c6.1 (novel C2H2 type zinc finger protein); Zfp307; Zinc finger protein 307; zinc finger protein 427; Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 4; zinc finger with KRAB and SCAN domains 4; ZKSCAN4; ZNF307; ZNF427; ZSCAN36
Symboles de gène(s) ZKSCAN4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ZNF307. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 387032
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.