Learn More
ZMAT3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Code produit 30235700 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30235700 20 μL 20µL
30236720 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30235700 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 683461IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The ZMAT3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ZMAT3. This antibody recognizes human antigen. The ZMAT3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Antigène ZMAT3
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2D2E7
Concentration 1000 μg/mL
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) FLJ12296; MGC10613; PAG608; WIG-1; WIG1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant Protein
Méthode de purification Protein G purification
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64393
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps ∼32 kDa
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1