missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF10 Polyclonal Antibody

Code produit 17108523
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17108523 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17108523 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5110594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MDAKSLTAWS RTLVTFKDVF VDFTREEWKL LDTAQQIVYR NVMLENYKNL VSLGYQLTKP DVILRLEKGE EPWLVEREIH QETHPDSETA FEIKSSVSSR SIFKDKQSCD IKMEGMARND LWYLSLEEVW KCRDQLDKYQ ENPERHLRQV AFTQKKVLTQ ERVSESGKYG GNCLLPAQLV LREYFHKRDS HTKSLKHDLV.

May be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZNF10
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1.80 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Expression ZNF10
Numéro d’ordre du gène P21506
Alias de gène KOX1; zinc finger protein 10; zinc finger protein 10 (KOX 1); zinc finger protein KOX1; ZNF10
Symboles de gène(s) ZNF10
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human ZNF10 (NP_056209.2).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7556
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.