missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF134 Polyclonal Antibody

Code produit 13411947
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13411947 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13411947 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA527800

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: H1299. Predicted reactivity: Chimpanzee (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc-finger proteins contain a Krueppel-type DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. Zinc-finger protein 134 (ZNF134) is a 348 amino acid member of the Krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. ZNF134 localizes to the nucleus and contains nine C2H2-type zinc fingers through which it is thought to be involved in DNA-binding and transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZNF134
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression ZNF134
Numéro d’ordre du gène P52741
Alias de gène pHZ-15; zinc finger protein 134; zinc finger protein 134 (clone pHZ-15); ZNF134
Symboles de gène(s) ZNF134
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ZNF134. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7693
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.