missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF179 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13465587
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13465587 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13465587 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531075

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The specific function of this protein remains unknown. This gene encodes a member of the RING finger protein family of transcription factors. The protein is primarily expressed in brain. The gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZNF179
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression RNF112
Numéro d’ordre du gène Q96DY5
Alias de gène AI854096; Bfb; bfp; Brain finger protein; LOW QUALITY PROTEIN: RING finger protein 112; neurolastin; R75574; RING finger protein 112; Rnf112; Zfp179; zinc finger protein 179; ZNF179
Symboles de gène(s) RNF112
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of mouse ZNF179. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22671
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.