missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF264 Monoclonal Antibody (OTI6F3), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17583584
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17583584 30 μL 30µL
17563584 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17583584 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA810472S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF264 Monoclonal antibody specifically detects ZNF264 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spécification

Antigène ZNF264
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI6F3
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression Prodh
Numéro d’ordre du gène O43272
Alias de gène KIAA0412; Zinc finger protein 264; ZNF264
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human PRODH produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5625
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.