Learn More
Invitrogen™ ZNF385A Polyclonal Antibody
Code produit 15504242
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15504242 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15504242 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA540558
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: EPAPTLGLFS NYSTMDPVQK AVLSHTFGGP LLKTKRPVIS CNICQIRFNS Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rat: 100%.
ZNF385 is a new candidate transcription factor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ZNF385A
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Expression ZNF385A
Numéro d’ordre du gène Q96PM9
Alias de gène G-protein coupled receptor 84; zinc finger protein 385A; hematopoietic zinc finger protein; Hzf; LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger protein 385A; retinal zinc finger protein; RZF; si:dkey-228g21.6; wu:fj44b04; ZFP385; Zfp385a; zinc finger protein 385; zinc finger protein 385A; ZNF385; Znf385a
Symboles de gène(s) ZNF385A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ZNF385 (aa 36-85).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 25946
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG