missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF785 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17218933 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17218933 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17218933 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5116149

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total ZNF785.

The function of ZNF785 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZNF785
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression ZNF785
Numéro d’ordre du gène A8K8V0
Alias de gène Zinc finger protein 785; zinc finger protein 785; LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger protein 785; ZNF785
Symboles de gène(s) ZNF785
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human ZNF785(Accession A8K8V0), corresponding to amino acid residues Q93-P143.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 146540
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.