missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF81 Rabbit anti-Human, Polyclonal , Abnova™

Code produit 16177130
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16177130 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16177130 Fournisseur Abnova Code fournisseur PAB29374

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant human ZNF81.

Sequence: VHPSPNLILSQKRPHKRDSFGKSFKHNLDLHIHNKSNAAKNLDKTIGHGQVFTQNSSYSHHENTHTGVKFCERNQCGKVLSLKHSLSQNVKFPIGEKANTCT

Spécification

Antigène ZNF81
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Description Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant human ZNF81.
Dilution Immunohistochemistry (1:200-1:500) Immunofluorescence (1-4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Alias de gène FLJ44367/HFZ20/MRX45
Symboles de gène(s) ZNF81
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to human ZNF81.
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 347344
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.