missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNHIT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16876254 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16876254 20 μL 20µL
16866254 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16876254 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 165951AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Seems to play a role in p53-mediated apoptosis induction.

Especificaciones

Antigène ZNHIT1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.44 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression ZNHIT1
Numéro d’ordre du gène O43257, Q8R331
Alias de gène CG1I, CGBP1, Cyclin G1 binding protein 1, p18 Hamlet, zinc finger, HIT type 1, ZNFN4A1, ZNHIT1
Symboles de gène(s) Znhit1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène ZNHIT1 Fusion Protein Ag9741
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 100360077, 10467, 70103
Espèces cibles Rat, Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.