Learn More
Zopiclone, Lipomed
Code produit. 30462277
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
Code produit. 30462277
Marque: Lipomed LPMZOP921FB50
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Zopiclone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zopiclone
CAS 43200-80-2
Noms d’analytes ou de composants Zopiclone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H17 Cl N6 O3
Synonyme Zopiclone
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
Nom IUPAC [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7 H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] 4-methylpiperazine-1-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 388.81
Quantité 50 mg
Poids de la formule 388.1051 g/mol