missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZP4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16688444
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16688444 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16688444 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5101974

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total ZP4.

The mammalian zona pellucida is composed of four major glycoproteins, ZP1, ZP2, ZP3 and ZP4, which may act as sperm receptors. Two forms of porcine ZP4 peptides exist: one consisting of 128 amino acid residues and the other of 133 amino acid residues. These two peptides are identical, except the larger form contains an additional five amino acid sequence at its carboxy-terminal end. Both peptides have two potential N-linked glycosylation sites. The smaller peptide shares 39.1% identity with the amino-terminal region of mouse ZP2 polypeptide. Based on results from animal studies, ZP4 antigen is a promising candidate for the development of a contraceptive vaccine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZP4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression ZP4
Numéro d’ordre du gène Q12836, Q8CH34
Alias de gène Processed zona pellucida sperm-binding protein 4; ZBP; zona pellucida 4; zona pellucida B glycoprotein; zona pellucida glycoprotein 4; Zona pellucida protein B; zona pellucida sperm-binding protein 4; ZP1; ZP4; Zp-4; ZPB
Symboles de gène(s) ZP4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human ZP4(Accession Q12836), corresponding to amino acid residues A231-L281.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 282833, 57829
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.