Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de développement zymogramme, 10 X pH 7,45 Code produit.: 15443979
Thermo Scientific™ Tampon de développement zymogramme, 10 X pH 7,45
Code produit. 15443979
500mL, 500mL
Click to view available options
Quantité:
500mL
1L
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15443979
Marque: Thermo Scientific™ J61375.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Incolore
Concentration 10X
Type de produit Tampon
Forme Liquide visqueux
Odeur Inodore
Quantité 500mL
Conditions de stockage 2° to 8°C
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotU16E536 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Code produit
Numéro de lotN02C502 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Code produit
Numéro de lotG01X697 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Code produit
Numéro de lotN05E507 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Code produit
Numéro de lotT06G506 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Code produit
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tampon de développement zymogramme, 10 X pH 7,45 >