accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOClCl

CAS RN 1777-82-8

IUPAC Nor: (2,4-dichlorophenyl)methanol
Synonymes: 2,4-dichlorobenzyl alcohol myacide SP C7H6cl2O rapidosept dichlorobenzyl alcohol dybenal
Poids moléculaire (g/mol): 177.02
Formule moléculaire: C7H6Cl2O
InChi Key: DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certifications/Conformité 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats