UserName
25074 - image 11
Anticorps primaires
Parcourez une large gamme d'anticorps primaires qui se lient à des protéines ou biomolécules spécifiques et sont adaptés à diverses disciplines de recherche et applications. Choisissez parmi des monoclonaux pour une haute reproductibilité, des polyclonaux pour une liaison et une affinité plus rapides, et des espèces conjuguées ou non conjuguées, ainsi que différentes formes, isotypes et espèces cibles selon vos besoins.
En vedette
Invitrogen™ Anticorps monoclonal 6x-His Tag (HIS.H8)
Le tag His est couramment exprimé comme un tag aux régions N- ou C-terminales des protéines recombinantes pour permettre l'isolement ou la purification par chromatographie d'affinité sur métal immobilisé.
25074 - image 4
MONOCLONAL
Invitrogen™ Anticorps monoclonal Phospho-Tau (Ser202, Thr205) (AT8)
MN1020 reconnaît un épitope sensible à la phosphatase sur PHF-Tau. Aucune réactivité croisée avec le Tau normal n'a été observée.
25074 - image 3
IVD
Epredia™ Lab Vision™ CD3 (Marqueur précoce des cellules T) Anticorps monoclonal de lapin
Cet anticorps réagit avec la portion intracytoplasmique de l'antigène CD3 exprimé par les cellules T. Il colore les cellules T humaines à la fois dans le cortex et la médulla du thymus et dans les tissus lymphoïdes périphériques.
25074 - image 6
FAQ
Un anticorps primaire est l'anticorps qui se lie spécifiquement à l'antigène d'intérêt dans une expérience. Il interagit directement avec la protéine cible, le peptide ou autre molécule que vous étudiez. Le rôle de l'anticorps primaire est de reconnaître et de se lier à un épitope spécifique sur l'antigène, permettant ainsi une détection ou une mesure ultérieure dans divers essais, tels que le Western blotting, l'immunohistochimie ou l'ELISA.
Pour choisir des anticorps primaires, considérez les éléments suivants :
Spécificité: Assurez-vous qu'il se lie spécifiquement à votre antigène cible.
Validation: Vérifiez s'il est validé pour votre application.
Espèce hôte: Utilisez un anticorps provenant d'une espèce différente de votre échantillon.
Source de l'antigène: Faites correspondre la source de l'antigène de l'anticorps avec votre cible.
Isotype: Prenez en compte l'isotype de l'anticorps pour la compatibilité avec les anticorps secondaires.
Littérature: Consultez les études qui ont utilisé l'anticorps avec succès.
Contrôles: Utilisez des contrôles appropriés pour valider la performance.
Réputation du fournisseur: Choisissez parmi des fournisseurs réputés.
Les anticorps de classe I et de classe II se réfèrent généralement aux anticorps qui réagissent avec les molécules du Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH):
Anticorps CMH de Classe I : Ciblent les molécules CMH de Classe I, qui sont présentes sur presque toutes les cellules nucléées et présentent des peptides endogènes aux cellules T cytotoxiques (CD8+).
Anticorps CMH de Classe II : Ciblent les molécules CMH de Classe II, trouvées sur les cellules présentatrices d'antigènes (CPA) et présentent des peptides exogènes aux cellules T auxiliaires (CD4+).
Ressources et informations connexes
Article en Anglais
Le canal Fisher Scientific, votre premier choix pour les anticorps
Des prix avantageux sur les marques leaders du marché.
25074 - image 14
Article en Anglais
Anticorps pour la recherche sur le cancer
Trouvez des informations sur une large sélection d'anticorps liés à l'oncologie.
25074 - image 12
Article en Anglais
Pourquoi choisir les anticorps Bio-Techne?
De la recherche sur paillasse aux applications cliniques - soyez sûr de votre décision lorsque vous choisissez les anticorps Bio-Techne.
25074 - image 13
Achetez par marque