Centrifuge Tubes
Sélection rapide
Guide de sélection
Trouvez le tube à centrifuger le mieux adapté à vos protocoles de laboratoire grâce à notre guide de sélection interactif :
3. Quel doit être le volume maximal (en ml) du tube de centrifugation ? Sélectionnez une plage de volume pour votre tube à centrifuger :
4. Quel type de fermeture préférez-vous ?
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Profitez de nos prix exclusifs sur le web et passez votre commande dès aujourd'hui.
Les Indispensables
AVEC UN SYSTÈME EASY-ON/
EASY -
OFF FLAT TOP
POUR LA CENTRIFUGATION À GRANDE VITESSE DE PRODUITS
POUR LA CULTURE DE CELLULES EN SUSPENSION
ÉCHANGE DE
GAZ OPTIMISÉ
CONGELABLE À -80°C ET AUTOCLAVABLE
HAUTE RÉSISTANCE CHIMIQUE ET THERMIQUE
Complétez votre commande
Complétez votre processus de filtration avec ces produits :
Bonnes affaires
Cryoboîtes en carton Fisherbrand™ avec revêtement standard hydrofuge.
Combinez ces boîtes avec différents inserts de grille pour contenir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes Fisherbrand avec revêtement hydrofuge résistent à des températures allant jusqu'à -80°C, ce qui est idéal pour le stockage à ultra-basse température.
En savoir plusBonnes affaires
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Racks pour tubes : Technologie de fabrication Resmer™
Maintenez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger de 13, 16, 20, 25 et 30 mm de diamètre avec ces racks solides et durables.
En savoir plus
Regardez cette vidéo
Tubes coniques™ Eppendorf™ avec bouchon à déclic
Réduisez le risque de contaminations croisées et gagnez du temps et de l'espace avec le nouveau format conique.
Lorsque des volumes d'échantillons supérieurs à 15mL mais nettement inférieurs à 50mL doivent être préparés, centrifugés, mélangés ou stockés, il est inutile d'utiliser des tubes coniques à bouchon à vis de 15mL ou 50mL. Avec les tubes coniques Eppendorf (Snap Cap), vous avez désormais un meilleur choix :
- La hauteur réduite permet un accès facile à l'échantillon, même avec des pipettes et des embouts de faible volume, ce qui réduit le risque de contamination croisée entre la pipette et le tube.
- L'ouverture et la fermeture d'une seule main grâce au bouchon SnapTec™ facilitent l'extraction et l'ajout rapides de liquide.
- 33 % d'espace de stockage en moins grâce à une hauteur ∼20 % inférieure par rapport aux tubes coniques de 50mL.
En savoir plus
Guides pour vous aider à faire votre choix
Commandez vos marques préférées
Questions fréquemment posées
Comment puis-je trouver le bon tube pour mon application ?
Chaque tube doit répondre à des exigences différentes pour des applications différentes. Vous pouvez être amené à prendre en compte différents facteurs tels que le type de centrifugeuse, la force g maximale, la matière plastique ou d'autres besoins spécifiques tels que les adaptateurs et les rotors. Consultez notre tableau pour trouver les méthodes souvent utilisées avec leur type de récipient idéal.
Quelle est la différence entre les tubes à bouchon à pression et à vis ?
Les tubes de centrifugation à bouchon à pression peuvent être ouverts et fermés d'une seule main et sont donc facilement accessibles avec une aiguille ou une seringue. Les tubes avec bouchon à vis offrent une fermeture particulièrement sûre mais nécessitent les deux mains pour être manipulés.
De quel matériau sont faits les tubes à centrifuger ?
Les tubes à centrifuger sont généralement fabriqués en polypropylène (PP), en polyallomère (PA), en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate (PET). Les tubes en PP et PA offrent une bonne résistance aux produits chimiques, tandis que le PC et le PET sont généralement moins résistants aux produits chimiques. Tenez compte de vos échantillons et de la compatibilité des matériaux lorsque vous choisissez votre tube à centrifuger, afin de vous assurer que les composants de l'échantillon n'endommageront pas le matériau du tube en plastique.