Learn More
GUCY2D Antibody (7E5), Novus Biologicals™
Code produit 18324368 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18324368 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18324368 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00003000M07
Mouse Monoclonal Antibody
GUCY2D Monoclonal antibody specifically detects GUCY2D in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GUCY2D
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 7E5
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène NP_000171
Alias de gène CORD6cone rod dystrophy 5/6, CYGD, EC 4.6.1, guanylate cyclase 2D, membrane (retina-specific), Guanylate cyclase 2D, retinal, GUC1A4, GUC2DCORD5, LCA, LCA1RCD2, retGC, RETGC1, RETGC-1EC 4.6.1.2, retinal guanylyl cyclase 1, Rod outer segment membrane guanylate cyclase, ROSGC, ROS-GC, ROS-GC1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène GUCY2D (NP_000171, 521 a.a. ~ 630 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. RKVAQGSRSSLGARSMSDIRSGPSQHLDSPNIGVYEGDRVWLKKFPGDQHIAIRPATKTAFSKLQELRHENVALYLGLFLARGAEGPAALWEGNLAVVSEHCTRGSLQDL
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3000
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG