missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
SRD5A2 Monoclonal antibody specifically detects SRD5A2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
Spécification
Spécification
| Antigène | SRD5A2 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1F4 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA |
| Formule | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Alias de gène | 3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase 2,5 alpha-SR2, EC 1.3.99.5, MGC138457, S5AR 2, SR type 2, Steroid 5-alpha-reductase 2,3-oxo-5 alpha-steroid 4-dehydrogenase 2, steroid-5-alpha-reductase, alpha polypeptide 2 (3-oxo-5 alpha-steroid delta4-dehydrogenase alpha 2), Type II 5-alpha reductase |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | SRD5A2 (NP_000339.2, 28 a.a. ~ 65 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. AKPSGYGKHTESLKPAATRLPARAAWFLQELPSFAVPA |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?