Learn More
RECK Antibody (MM0523-9G19), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-11863PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
RECK Monoclonal antibody specifically detects RECK in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| PBS | |
| 0.1 mL | |
| 8434 |
| Mouse | |
| Cell Cycle and Replication | |
| Purified |