missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDR1/ABCB1 Antibody (6G11C12) - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18634246 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18634246 0.025 mL 0.03mL
18153519 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18634246 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2372940.025ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

MDR1/ABCB1 Monoclonal specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MDR1/ABCB1
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 6G11C12
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Symboles de gène(s) ABCB1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified recombinant fragment of human ABCB1 (AA: 632-693) expressed in E. Coli.
Poids moléculaire de l’antigène 141.5 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5243
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.