missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Galactosidase A/GLA Antibody (201), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Code produit 18518943 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
18518943 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18518943 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290048JF646

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

alpha-Galactosidase A/GLA Monoclonal antibody specifically detects alpha-Galactosidase A/GLA in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Classification Monoclonal
Clone 201
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Agalsidase, agalsidase alfa, Alpha-D-galactosidase A, Alpha-D-galactoside galactohydrolase, alpha-D-galactoside galactohydrolase 1, alpha-gal A, alpha-galactosidase A, EC 3.2.1, EC 3.2.1.22, GALA, galactosidase, alpha, melibiase
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human alpha-Galactosidase A/GLA (Accession#: NP_000160.1; Met1-Leu429).
Identification génétique (Entrez) 2717
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.