missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FABP5/E-FABP Antibody (311215), PE, Novus Biologicals™

Code produit 18655613 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18655613 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18655613 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB3077P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

FABP5/E-FABP Monoclonal antibody specifically detects FABP5/E-FABP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FABP5/E-FABP
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
Classification Monoclonal
Clone 311215
Conjugué PE
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready, Knockout Validated
Formule PBS
Alias de gène EFABP, E-FABPPAFABP, fatty acid binding protein 5 (psoriasis-associated), Fatty acid-binding protein 5, PA-FABPepidermal, Psoriasis-associated fatty acid-binding protein homolog
Espèces hôtes Rat
Immunogène E. coli-derived recombinant human FABP5/E-FABP, Ala2-Glu135, Accession # Q01469
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2171
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.