missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutamine Synthetase Antibody (GLUL/6600) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14023JF525

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 30175424

  • 670.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Bovine,Equine,Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Glutamine Synthetase
Monoclonal
Janelia Fluor 525
cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43
Recombinant fragment (around aa 50-250) of human Glutamine Synthetase protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15104)
0.1 mL
Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision
2752
Store at 4°C in the dark.
IgG2bc κ
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
GLUL/6600
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Bovine, Equine, Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis