missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gr-1/Ly-6G Antibody (RB6-8C5), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1037APCCY7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Gr-1/Ly-6G Monoclonal antibody specifically detects Gr-1/Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| Gr-1/Ly-6G | |
| Monoclonal | |
| APC-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 58530 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| RB6-8C5 | |
| Flow Cytometry | |
| C6orf23, G6D, LY6-D, LY6G6D, lymphocyte antigen 6 family member G6D, MEGT1, NG25 | |
| The immunogen for this antibody is Ly-6G (Gr-1, Gr1). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu