missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Granzyme B Antibody (CLB-GB11), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-50071CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Granzyme B Monoclonal antibody specifically detects Granzyme B in Human,Primate samples. It is validated for Flow Cytometry,Flow (Intracellular),CyTOF
Spécification
| Granzyme B | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| C11, CCPI, CGL1, CGL-1, CSPB, CSP-B, CTLA1, CTSGL1, granzyme B, GranzymeB, GZMB, HLP, SECT | |
| Human NK cell line YT-INDY-derived granzyme B | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 3002 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| CLB-GB11 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Primate | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu