missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HHEX Antibody (2018B), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Code produit 30038539 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30038539 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30038539 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB83771PECY7

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

HHEX Monoclonal antibody specifically detects HHEX in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HHEX
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 2018B
Conjugué PE-Cyanine7
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS
Alias de gène hematopoietically expressed homeobox, HEXHMPH, Homeobox protein HEX, Homeobox protein PRH, HOX11L-PEN, PRHhematopoietically-expressed homeobox protein HHEX, PRHXhomeobox, hematopoietically expressed, proline-rich homeodomain-containing transcription factor
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène E. coli-derived recombinant human HHEX, Thr111-Gly270, Accession # Q03014
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Developmental Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3087
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.