missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ HSP90 alpha Antibody (HSP90AA1/7426) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™

Code produit 30058675 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30058675 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30058675 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP326952AF488

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

HSP90 alpha Monoclonal antibody specifically detects HSP90 alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HSP90 alpha
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone HSP90AA1/7426
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène FLJ31884, Heat shock 86 kDa, heat shock 90kD protein 1, alpha, heat shock 90kD protein 1, alpha-like 4, heat shock 90kD protein, alpha-like 4, heat shock 90kDa protein 1, alpha, heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1, heat shock protein HSP 90-alpha, Hsp89, Hsp90, HSP90AHSP86, HSP90N, HSPC1HSP 86, HSPCAHSP89A, HSPCAL1, HSPCAL4, HSPN, LAP2, Renal carcinoma antigen NY-REN-38
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa500-700) of human HSP90 alpha protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3320
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.