missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody (onvatilimab), Biotin, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-27970B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal antibody specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| VISTA/B7-H5/PD-1H | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, GI24, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR | |
| B7-H5/ VISTA | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Immunology | |
| 64115 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| onvatilimab | |
| PBS | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu