missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laminin beta 1 Antibody (CL2970) [Biotin], R&D Systems™

Code produit 30287193 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30287193 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30287193 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP242385B
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Laminin beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Laminin beta 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Laminin beta 1
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL2970
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène CLM, cutis laxa with marfanoid phenotype, Laminin B1 chain, laminin subunit beta-1, laminin, beta 1, Laminin-1 subunit beta, Laminin-10 subunit beta, Laminin-12 subunit beta, Laminin-2 subunit beta, Laminin-6 subunit beta, Laminin-8 subunit beta, MGC142015
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07942, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Neuroscience, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3912
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.